Ácido ciclohexanocarboxílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
146560010 146560250 146561000 146565000
ACRO146560010EA 218 EUR
ACRO146560010 ACRO146560250 ACRO146561000 ACRO146565000
Ácido ciclohexanocarboxílico 98%
Ácido ciclohexanocarboxílico
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 232 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 30…32 °C
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001461
Núm. CAS: 98-89-5
EINECS: 202-711-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Fused crystalline solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Elemental Analysis 9.71 to 10.21 % N