Ácido ciclohexanocarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14693.30
A14693.0B
A14693.36
AB115135.0250
A14693.30EA
45.9
EUR
A14693.30
A14693.0B
A14693.36
ABCRAB115135.0250
Ácido ciclohexanocarboxílico ≥98%
Ácido ciclohexanocarboxílico
Purity: 98%
CAS No.: 98-89-5
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.4610
Melting Point: 29-32°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 970529
Merck Reference: 14,2724
MDL No.: MFCD00001461
Formula:
C₇H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 231…233 °C Pto. de fusión: 29…32 °C Densidad: 1,048 Pto. de inflamación: 118 °C (244 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001461 Núm. CAS: 98-89-5 EINECS: 202-711-3 Índice Merck: 14,2724 |