Ácido 1-aminociclohexanocarboxilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11853.06 A11853.14
A11853.06EA 39.1 EUR
A11853.06 A11853.14
Ácido 1-aminociclohexanocarboxilico 98%
Ácido 1-aminociclohexanocarboxilico
Purity: 98% CAS No.: 2756-85-6 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2355692
Formula: C₇H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 272 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,229 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001487
Núm. CAS: 2756-85-6
EINECS: 220-411-0