Ácido 1-aminociclopentanocarboxilico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido 1-aminociclopentano-1-carboxilico
103470050 103470100
ACRO103470050EA 99 EUR
ACRO103470050 ACRO103470100
Ácido 1-aminociclopentanocarboxilico 97%
Ácido 1-aminociclopentanocarboxilico
Formula: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Pto. Ebullición: 254 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 320…322 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001381
Núm. CAS: 52-52-8
EINECS: 200-144-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,02763
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20°C, 589 nm) (c=3, H2O)