Ácido 1-aminociclopentanocarboxilico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22179.03
B22179.06
B22179.14
B22179.03EA
31.3
EUR
B22179.03
B22179.06
B22179.14
Ácido 1-aminociclopentanocarboxilico ≥97%
Ácido 1-aminociclopentanocarboxilico
Purity: 97+%
CAS No.: 52-52-8
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: ca 320° dec.
Beilstein Reference: 636626
Merck Reference: 14,2734
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00001381
Formula:
C₆H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 254 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 320 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001381 Núm. CAS: 52-52-8 EINECS: 200-144-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,2734 |