Ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
110920050 110920250
ACRO110920050EA 60.3 EUR
ACRO110920050 ACRO110920250
Ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico 99%
Ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico
Formula: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Pto. Ebullición: 663 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 157…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001325
Núm. CAS: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
Loss on drying ≤0.1 % (50 °C)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Clarity of solution (5 w/v% aq. soln.) clear