Ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14288.06
A14288.14
A14288.22
A14288.06EA
59.3
EUR
A14288.06
A14288.14
A14288.22
Ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico ≥99%
Ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico
Purity: 99%
CAS No.: 5445-51-2
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 2046031
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001325
Formula:
C₆H₈O₄ Pto. Ebullición: 663 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 158 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001325 Núm. CAS: 5445-51-2 EINECS: 226-651-2 UN: 3261 ADR: 8,III |