Clorociclohexano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
111300010 111301000 111302500
ACRO111300010EA 99.8 EUR
ACRO111300010 ACRO111301000 ACRO111302500
Clorociclohexano 98%
Clorociclohexano
Formula: C₆H₁₁Cl
Pto. Ebullición: 142 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003822
Núm. CAS: 542-18-7
EINECS: 208-806-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,02761
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Water soluble titr. acid ≤0.0005 meq/g