Clorociclohexano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cyclohexyl chloride
L04349.30
L04349.0B
L04349.30EA
41.5
EUR
L04349.30
L04349.0B
Clorociclohexano ≥98%
Clorociclohexano
Purity: 98%
CAS No.: 542-18-7
Molecular Formula: C6H11Cl
Formula Weight: 118.61
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Unpleasant
Melting Point: -44°
Boiling Point: 141-143°
Beilstein Reference: 1900796
Merck Reference: 14,2732
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00003822
Formula:
C₆H₁₁Cl MW: 118,61 g/mol Pto. Ebullición: 141…143 °C Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 1,000 Pto. de inflamación: 28 °C (82 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003822 Núm. CAS: 542-18-7 EINECS: 208-806-6 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 14,2732 |