Clorociclohexano para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Atención


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20287.0250 8.20287.1000
8.20287.0250EA 36.7 EUR
8.20287.0250 8.20287.1000
Clorociclohexano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Clorociclohexano
Formula: C₆H₁₁Cl
Pto. Ebullición: 142 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003822
Núm. CAS: 542-18-7
EINECS: 208-806-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,02761

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 0.40 g/l (20 °C)
Melting Point -44 °C
Molar Mass 118.6 g/mol
Boiling Point 141 - 143 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7 hPa (20 °C)
Flash Point 34 °C
Refractive Index 1.4626 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 7.5 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR