Ciclobutilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
209110010
209110050
ACRO209110010EA
66.2
EUR
ACRO209110010
ACRO209110050
Ciclobutilamina 98%
Ciclobutilamina
Formula:
C₄H₉N Pto. Ebullición: 81,4 °C (1013 hPa) Densidad: 0,83 g/cm³ Pto. de inflamación: –4 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001328 Núm. CAS: 2516-34-9 EINECS: 219-736-0 UN: 2733 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |