Ciclobutilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13423.03
A13423.06
A13423.14
A13423.03EA
63.4
EUR
A13423.03
A13423.06
A13423.14
Ciclobutilamina 98%
Ciclobutilamina
Purity: 98%
CAS No.: 2516-34-9
Molecular Formula: C4H9N
Formula Weight: 71.12
Flash Point: -4°(24°F)
Refractive Index: 1.4376
Boiling Point: 82-83°
Beilstein Reference: 2069297
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00001328
Formula:
C₄H₉N Pto. Ebullición: 82…83 °C Densidad: 0,836 Pto. de inflamación: –4 °C (24 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001328 Núm. CAS: 2516-34-9 EINECS: 219-736-0 UN: 2733 ADR: 3,II |