Ciclohexilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
111280010 111280025 111282500 111280100
ACRO111280010EA 42.8 EUR
ACRO111280010 ACRO111280025 ACRO111282500 ACRO111280100
Ciclohexilamina 99%
Ciclohexilamina
Formula: C₆H₁₃N
Pto. Ebullición: 133…134 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 0,8665 g/cm³
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001486
Núm. CAS: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN: 2357
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,02758
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %