Cabinas de seguridad microbiológica, clase II, Bio II Advance Plus
Proveedor: Azbil Telstar Technologies
1607686 1643632 1694321
TELR1607686EA 7730 EUR
TELR1607686 TELR1643632 TELR1694321
Cabinas de seguridad microbiológica, clase II, Bio II Advance Plus
Vitrinas de gases y recintos Armarios de seguridad biológica
La cabina Bio II Advance Plus se ha desarrollado para maximizar la conveniencia, comodidad y seguridad para el usuario, la muestra y el medio ambiente, a la vez que se minimizan las dimensiones de la cabina. La cabina Bio II Advance Plus consigue el mejor equilibrio entre las dimensiones externar y la zona útil de trabajo: con solo 759 mm de anchura y 1.260 mm de altura, Bio II Advance Plus proporciona un volumen de trabajo de 340 dm³. Esta gama se ha diseñado para proporcionar las mejores prestaciones para cabinas de seguridad biológica de clase II disponibles, a la vez que ofrece un diseño ergonómico práctico, condiciones silenciosas de trabajo y fácil limpieza y mantenimiento.
  • Innovadora y original ventana deslizante, diseñada para ajustarse fácilmente a una abertura de trabajo de 200 mm
  • Panel de control con código de colores internacional para indicar los estados de la cabina; la pantalla principal muestra los principales parámetros de trabajo
  • El control automático mediante microprocesador garantiza de forma continua la correcta velocidad del aire, minimizando así el consumo de energía y el ruido
  • La ventana frontal permite el acceso completo y cómodo a la cámara de trabajo, lo que facilita la limpieza y permite introducir objetos y accesorios grandes en la cámara de trabajo
  • La superficie de trabajo está dividida en segmentos que permiten la limpieza e incluso la esterilización en una autoclave
  • Muy silenciosa, con un nivel de ruido de solo 58 dB
Bio II Advance modo Eco pone la cabina en espera: la muestra permanece protegida en el interior de la cabina mientras el usuario realiza otras tareas, ahorrando de este modo energía reduciendo el calor de la cabina y la frecuencia de obturación del filtro. Esto ahorra energía, reduce el nivel de ruido y la emisión de calor.
El innovador y exclusivo sistema 4F (Fast, Friendly and eFFicient [rápido, sencillo y eficaz]) es un sistema de Telstar para la sustitución de filtros. Se puede acceder fácilmente a los filtros desde la parte frontal de la cabina y usando un exclusivo y rápido dispositivo de bloqueo/desbloqueo el tiempo necesario para sustituir los filtros se reduce a cinco minutos.
Construcción: Los gabinetes están hechos de una cámara de acero inoxidable 304L con ángulos redondeados y lados de vidrio de seguridad endurecido. La ventana frontal es antirreflectante con protección UV. Está completamente sellado y evita la exposición del usuario a sustancias agresivas escapadas, la muestra de la contaminación ambiental y mantiene la limpieza de la superficie interna de la ventana.
The Bio II Advance cabinets are independently tested and certified by TÜV Nord, the main certification body in Europe, to guarantee conformity to standard EN 12469 for Class II biological safety cabinets (30% exhaust, 70% recirculation unit). The Bio II Advance is specified for working with levels 1, 2 and 3 pathogenic agents. It also conforms to the main requirements NSF/ANSI 49 (Class II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 and AS2252.
Certificaciones: Las cabina Bio II Advance Plus se prueban independientemente y certificados por TÜV Nord, el principal organismo de certificación europeo, para garantizar la conformidad con la norma EN 12469 para cabinas de seguridad biológica de clase II (30% de extracción, 70% de recirculación). La cabina Bio II Advance es específica para trabajar con agentes patógenos de nivel 1, 2 y 3. También cumple con los principales requisitos NSF/ANSI 49 (clase II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 y AS2252.