Ciclohexilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aminocyclohexane
A15851.0F
A15851.AE
A15851.AP
A15851.0FEA
76.7
EUR
A15851.0F
A15851.AE
A15851.AP
Ciclohexilamina ≥98%
Ciclohexilamina
Purity: 98+%
CAS No.: 108-91-8
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 27°(81°F)
Refractive Index: 1.4585
Melting Point: -18°
Boiling Point: 133-134°
Beilstein Reference: 471175
Merck Reference: 14,2729
UN No.: 2357
MDL No.: MFCD00001486
Formula:
C₆H₁₃N MW: 99,18 g/mol Pto. Ebullición: 133…134 °C Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 0,868 Pto. de inflamación: 27 °C (81 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001486 Núm. CAS: 108-91-8 EINECS: 203-629-0 UN: 2357 ADR: 8,II Índice Merck: 14,2729 |