Ciclooctilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
111460050 111460250 111461000
ACRO111460050EA 32.4 EUR
ACRO111460050 ACRO111460250 ACRO111461000
Ciclooctilamina 97%
Ciclooctilamina
Formula: C₈H₁₇N
Pto. Ebullición: 190 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001748
Núm. CAS: 5452-37-9
EINECS: 226-694-7
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %