Ciclopentilamina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
111590050 111590250 111591000 111595000
ACRO111590050EA 20.6 EUR
ACRO111590050 ACRO111590250 ACRO111591000 ACRO111595000
Ciclopentilamina 99+%
Ciclopentilamina
Formula: C₅H₁₁N
Pto. Ebullición: 106…108 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001380
Núm. CAS: 1003-03-8
EINECS: 213-697-3
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4482 to 1.4502 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA