Ciclopropilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Aminocyclopropane
154880100 154880500 154882500
ACRO154880100EA 42.4 EUR
ACRO154880100 ACRO154880500 ACRO154882500
Ciclopropilamina 99%
Ciclopropilamina
Formula: C₃H₇N
Pto. Ebullición: 49…50 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,824 g/cm³
Pto. de inflamación: –25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001301
Núm. CAS: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Volatile liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99 %
Titration with HCl 99.0 to 101.0 %