Ciclopropilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aminocyclopropane
263681000
263680025
263680250
263685000
ACRO263681000EA
269
EUR
ACRO263681000
ACRO263680025
ACRO263680250
ACRO263685000
Ciclopropilamina 98%
Ciclopropilamina
Formula:
C₃H₇N Pto. Ebullición: 49…50 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –50 °C Densidad: 0,824 g/cm³ Pto. de inflamación: –25 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001301 Núm. CAS: 765-30-0 EINECS: 212-142-2 UN: 2733 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥97.5 % |