Ciclopropilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Aminocyclopropane
A13844.30 A13844.09 A13844.18
A13844.30EA 491 EUR
A13844.30 A13844.09 A13844.18
Ciclopropilamina ≥98%
Ciclopropilamina
Purity: 98+% CAS No.: 765-30-0 Molecular Formula: C3H7N Formula Weight: 57.10 Flash Point: -25°(-13°F) Refractive Index: 1.4206 Melting Point: -10° Boiling Point: 49-50° Beilstein Reference: 741858 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00001301
Formula: C₃H₇N
MW: 57,1 g/mol
Pto. Ebullición: 49…50 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,824
Pto. de inflamación: –25 °C (–13 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001301
Núm. CAS: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3,II