Ciclopropilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aminocyclopropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18017.0010
8.18017.0100
8.18017.0010EA
39.9
EUR
8.18017.0010
8.18017.0100
Ciclopropilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ciclopropilamina
Formula:
C₃H₇N Pto. Ebullición: 49 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 0,8131 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 1 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001301 Núm. CAS: 765-30-0 EINECS: 212-142-2 UN: 2733 ADR: 3 (8),II |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -10 °C |
Molar Mass | 57.09 g/mol |
Boiling Point | 49 - 50 °C |
Flash Point | 1 °C |
Refractive Index | 1.4206 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 275 °C |