Ciclobutanol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
168750010 168752500 168750050
ACRO168750010EA 85 EUR
ACRO168750010 ACRO168752500 ACRO168750050
Ciclobutanol 99+%
Ciclobutanol
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 123…124 °C (733 mmHg)
Densidad: 0,921 g/cm³
Pto. de inflamación: 21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001318
Núm. CAS: 2919-23-5
EINECS: 220-858-1
UN: 1987
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %