Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 1573 and 1573 ½, Whatman™
Proveedor: Whatman products (Cytiva)
10314712 10314714 10314744 10314745 10314747 10314751 10314752 10314753 10314766 10314765 10314726
515-6005EA 51.88 EUR
515-6005 515-6006 515-7004 515-7005 515-7006 515-7007 515-7008 515-7009 512-0645 512-0644 512-0610
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 1573 and 1573 ½, Whatman™
Filtros Papeles de filtros Papel de filtro cualitativo
Papel de filtro rápido con alta resistencia en mojado. Dispone de una superficie muy alisada para facilitar la eliminación y el lavado de precipitados.
  • Filtros plegados para un uso fácil en aplicaciones que involucran un embudo de filtro cónico
Estos filtros extremadamente fuertes presentan una alta resistencia en mojado debido a la adición de una resina químicamente estable. Las aplicaciones cualitativas normales no introducirán impurezas al filtrado de forma significativa. Las resinas, sin embargo, contienen nitrógeno, de modo que estos grados no deberían usarse en estimaciones Kjeldahl, y más.