Ciclobutanol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A12430.03
A12430.06
A12430.14
A12430.03EA
147
EUR
A12430.03
A12430.06
A12430.14
Ciclobutanol 96%
Ciclobutanol
Purity: 96%
CAS No.: 2919-23-5
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 123-124°
Beilstein Reference: 2035937
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00001318
Formula:
C₄H₈O MW: 72,11 g/mol Pto. Ebullición: 123…124 °C Densidad: 0,925 Pto. de inflamación: 21 °C (69 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001318 Núm. CAS: 2919-23-5 EINECS: 220-858-1 UN: 1120 ADR: 3,II |