Ciclohexanol para síntesis
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22328.0100 8.22328.1000 8.22328.2500 8.22328.9025
8.22328.0100EA 36 EUR
8.22328.0100 8.22328.1000 8.22328.2500 8.22328.9025
Ciclohexanol para síntesis
Ciclohexanol
Formula: C₆H₁₂O
Pto. Ebullición: 161 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 25 °C
Densidad: 0,947 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003855
Núm. CAS: 108-93-0
EINECS: 203-630-6
Índice Merck: 13,02754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8878907005758628f5927d7b0f43a99f57de5ae8&vid=c5d64c7b5d58d205d87b42eb97190b1693d3508a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point 25 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 161 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.4656 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 - 11.2 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (25 °C)
pH 6.5 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C
Saturation concentration 5 g/m3 (20 °C) Air