Ciclopentanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
111521000 111525000
ACRO111521000EA 33.7 EUR
ACRO111521000 ACRO111525000
Ciclopentanol 99%
Ciclopentanol
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 139 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –19 °C
Densidad: 0,94 g/cm³
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001363
Núm. CAS: 96-41-3
EINECS: 202-504-8
UN: 2244
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,02770
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA