Cicloheptano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
111010050 111011000 111010250
ACRO111010050EA 39.5 EUR
ACRO111010050 ACRO111011000 ACRO111010250
Cicloheptano 99%
Cicloheptano
Formula: C₇H₁₄
Pto. Ebullición: 118,4 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 0,81 g/cm³
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004147
Núm. CAS: 291-64-5
EINECS: 206-030-2
UN: 2241
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value 230 to 260 mg KOH/g