Ciclohexano 99+% Spectroscopy
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
167740010 167740025 167745000
ACRO167740010EA 116 EUR
ACRO167740010 ACRO167740025 ACRO167745000
Ciclohexano 99+% Spectroscopy
Ciclohexano
Formula: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Pto. Ebullición: 81
Pto. de fusión: 6.5 °C
Densidad: 0.77 g/cm³
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g