Ciclohexano 99.5%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
210570010 210570025 210570100
ACRO210570010EA 80.9 EUR
ACRO210570010 ACRO210570025 ACRO210570100
Ciclohexano 99.5%, extra puro
Ciclohexano
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 81 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 6,5 °C
Densidad: 0,77 g/cm³
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=705a7b88658ce44e24bb99f8cd111ce5220e052a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %