Ciclohexano 99.8% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
279590010 279590025
ACRO279590010EA 133 EUR
ACRO279590010 ACRO279590025
Ciclohexano 99.8% para HPLC
Ciclohexano
Formula: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Pto. Ebullición: 81
Pto. de fusión: 6.5 °C
Densidad: 0.77 g/cm³
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.8 %
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.0002 meq/g