Ciclohexano para análisis de residuos de pesticidas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
326590010 326590025
ACRO326590010EA 76 EUR
ACRO326590010 ACRO326590025
Ciclohexano para análisis de residuos de pesticidas
Ciclohexano
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 81 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 6,5 °C
Densidad: 0,77 g/cm³
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 %
GC (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test
Residue after evaporation ≤2 ppm