Ciclohexano, extra seco 99.5%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
326831000 326830010 326830025
326831000.EA 33 EUR
326831000. 326830010. 326830025.
Ciclohexano, extra seco 99.5%, AcroSeal®
Ciclohexano
Formula: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Pto. Ebullición: 81 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 6.5 °C
Densidad: 0.77 g/cm³
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.001 meq/g