Ciclohexano ≥99% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
22919.K2 22919.M1
22919.K2EA 89 EUR
22919.K2 22919.M1
Ciclohexano ≥99% para HPLC
Ciclohexano
Purity: 99% min CAS No.: 110-82-7 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -18°(-1°F) Physical Form: Liquid Density: 0.779 Refractive Index: 1.4260 Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: 6.5° Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1900225 Merck Reference: 14,2723 UN No.: 1145 MDL No.: MFCD00003814
Formula: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Pto. Ebullición: 80…81 °C
Pto. de fusión: 6.5 °C
Densidad: 0.779
Pto. de inflamación: –18 °C (–1 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,2723
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM