Ciclohexano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
A16070.0J
A16070.AU
A16070.0JEA
175
EUR
A16070.0J
A16070.AU
Ciclohexano ≥99%
Ciclohexano
Purity: 99+%
CAS No.: 110-82-7
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -18°(-1°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pungent
Melting Point: 6.5°
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1900225
Merck Reference: 14,2723
UN No.: 1145
MDL No.: MFCD00003814
Formula:
C₆H₁₂ Pto. Ebullición: 80…81 °C Pto. de fusión: 6,5 °C Densidad: 0,779 Pto. de inflamación: –18 °C (–1 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003814 Núm. CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II Índice Merck: 14,2723 |