α-Acetil-γ-butirolactona 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric acid Lactone, α-Acetyl-γ-hydroxybutyric acid Lactone, 3-Acetyldihydrofuran-2(3H)-one, 2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, α-Acetylbutyrolactone, 3-Acetyl-4,5-dihydro-2(3H)-furanone
102491000 102492500 102490010
ACRO102491000EA 55.5 EUR
ACRO102491000 ACRO102492500 ACRO102490010
α-Acetil-γ-butirolactona 99+%
α-Acetyl-γ-butyrolactone
Formula: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Pto. Ebullición: 107…108 °C (5 mmHg)
Densidad: 1,18 g/cm³
Pto. de inflamación: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005394
Núm. CAS: 517-23-7
EINECS: 208-235-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA