Cloruro de 2-cloroetildietilamonio 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride
114030010 114030050 114032500 114030025
ACRO114030010EA 123 EUR
ACRO114030010 ACRO114030050 ACRO114032500 ACRO114030025
Cloruro de 2-cloroetildietilamonio 99.5%
Cloruro de 2-cloroetildietilamonio
Formula: C₆H₁₅Cl₂N
Pto. de fusión: 208…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012519
Núm. CAS: 869-24-9
EINECS: 212-786-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 212 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 hrs)
Titration with HClO4 ≥99.4 % (On dry substance)
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Sugars, dextrin Passes test