Cloruro de 2-cloroetildimetilamonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
115820050 115821000 115825000 115820025 115820010
ACRO115820050EA 25.4 EUR
ACRO115820050 ACRO115821000 ACRO115825000 ACRO115820025 115820010.
Cloruro de 2-cloroetildimetilamonio 99%
Cloruro de 2-cloroetildimetilamonio
Formula: C₄H₁₁Cl₂N
Pto. de fusión: 203…210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012516
Núm. CAS: 4584-46-7
EINECS: 224-970-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown-yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 210 °C
Water ≤1.0 % (K.F.)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (On dry substance)
Chloride (Cl) 48.4 to 50.0 % (total chloride)