Cloruro de 3-cloropropildimetilamonio 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, N-(3-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 3-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
115911000 115915000
ACRO115911000EA 35 EUR
ACRO115911000 ACRO115915000
Cloruro de 3-cloropropildimetilamonio 99%
Cloruro de 3-cloropropildimetilamonio
Formula: C₅H₁₃Cl₂N
MW: 158,07 g/mol
Pto. de fusión: 139…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012521
Núm. CAS: 5407-04-5
EINECS: 226-467-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 3 hrs)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Chloride (Cl) 21.9 to 22.9 % (titr.)
Chlorine (Cl) 44 to 45.5 % (total)