Etil vinil éter 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
119080010 119080025 119082500
ACRO119080010EA 92.5 EUR
ACRO119080010 ACRO119080025 ACRO119082500
Etil vinil éter 99% estabilizado
Etil vinil éter
Formula: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Pto. Ebullición: 36 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –116 °C
Densidad: 0.75 g/cm³
Pto. de inflamación: –45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009248
Núm. CAS: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
UN: 1302
ADR: 3 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % KOH