Piperidina-N-carbaldehido 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
119730010 119732500
ACRO119730010EA 333 EUR
ACRO119730010 ACRO119732500
Piperidina-N-carbaldehido 99%
Piperidina-N-carbaldehido
Formula: C₆H₁₁NO
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,019 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006483
Núm. CAS: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure