Ácido 2-furoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
119820050 119821000 119825000 119820025
ACRO119820050EA 25.9 EUR
ACRO119820050 ACRO119821000 ACRO119825000 ACRO119820025
Ácido 2-furoico 98%
Ácido 2-furoico
Formula: C₅H₄O₃
Pto. Ebullición: 230…232 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 129…133 °C
Pto. de inflamación: 137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003238
Núm. CAS: 88-14-2
EINECS: 201-803-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %