Ácido (2-carboxifenil)acético 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Carboxymethyl)benzoic acid
120840250 120841000
ACRO120840250EA 40.1 EUR
ACRO120840250 ACRO120841000
Ácido (2-carboxifenil)acético 98%
Ácido (2-carboxifenil)acético
Formula: C₉H₈O₄
Pto. de fusión: 178…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004326
Núm. CAS: 89-51-0
EINECS: 201-913-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %