3-Picolil cloruro clorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
131190250 131190050
ACRO131190250EA 182 EUR
ACRO131190250 ACRO131190050
3-Picolil cloruro clorhidrato 99%
3-Picolil cloruro clorhidrato
Formula: C₆H₇Cl₂N
Pto. de fusión: 137…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012818
Núm. CAS: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA