4-Picolil cloruro clorhidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
131200100 131201000
ACRO131200100EA 53.4 EUR
ACRO131200100 ACRO131201000
4-Picolil cloruro clorhidrato 97%
4-Picolil cloruro clorhidrato
Formula: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03 g/mol
Pto. de fusión: 160…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012826
Núm. CAS: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA