Piridina-2-carbaldehido 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Pyridinecarbaldehyde, Pyridine-2-carboxaldehyde
131820250 131821000 131825000
ACRO131820250EA 35.1 EUR
ACRO131820250 ACRO131821000 ACRO131825000
Piridina-2-carbaldehido 99%
Piridina-2-carbaldehido
Formula: C₆H₅NO
MW: 107,11 g/mol
Pto. Ebullición: 180…182 °C (761 mmHg)
Densidad: 1,121 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006290
Núm. CAS: 1121-60-4
EINECS: 214-333-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5343 to 1.5373 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.5 %
UV at 220 nm A: ≤0.7
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.03 % (as C2H5CHO)
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid 0.0004 meq/g
E/E ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %