Isonicotinaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Pyridine-4-carboxaldehyde, 4-Pyridinecarboxaldehyde, 4-Pyridinecarbaldehyde
131840250 131845000 131841000
ACRO131840250EA 50.6 EUR
ACRO131840250 ACRO131845000 ACRO131841000
Isonicotinaldehído 98%
Isonicotinaldehído
Formula: C₆H₅NO
MW: 107.11 g/mol
Pto. Ebullición: 77…78 °C (12 mmHg)
Densidad: 1.138 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006425
Núm. CAS: 872-85-5
EINECS: 212-832-3
UN: 1760
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %