DL-Ácido tropico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-Ácido tropico
140550250 140550050 140551000
ACRO140550250EA 82 EUR
ACRO140550250 ACRO140550050 ACRO140551000
DL-Ácido tropico 97%
DL-Ácido tropico
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004255
Núm. CAS: 552-63-6
EINECS: 208-465-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 120 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %