Tropina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
140560250 140561000
ACRO140560250EA 83.3 EUR
ACRO140560250 ACRO140561000
Tropina 98%
Tropina
Formula: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Pto. Ebullición: 233 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 62…64 °C
Densidad: 1,04 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00180667
Núm. CAS: 120-29-6
EINECS: 204-384-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dried substance)