Tropinona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
140570100 140570050 140570500
ACRO140570100EA 80 EUR
ACRO140570100 ACRO140570050 ACRO140570500
Tropinona 99%
Tropinona
Formula: C₈H₁₃NO
Pto. Ebullición: 113 °C (25 mmHg)
Pto. de fusión: 41…44 °C
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005549
Núm. CAS: 532-24-1
EINECS: 208-530-6
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 44 °C
GC ≥98.5 %