Cloro(fenil)(dimetil)silano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Chlorodimethylphenylsilane
151070250 151070050 151071000
ACRO151070250EA 114 EUR
ACRO151070250 ACRO151070050 ACRO151071000
Cloro(fenil)(dimetil)silano 95%
Cloro(fenil)(dimetil)silano
Formula: C₈H₁₁ClSi
Pto. Ebullición: 80…84 °C (16 mmHg)
Densidad: 1,032 g/cm³
Pto. de inflamación: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000499
Núm. CAS: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %